Learn More
Indolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10568670
Marke: Thermo Scientific Acros 122240250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-15-1
Summenformel C8H9N
Molekulargewicht (g/mol) 119.17
MDL-Nummer MFCD00005705
InChI-Schlüssel LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-indol
SMILES C1CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoline
Schmelzpunkt -21°C
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.0630g/mL
Siedepunkt 220°C to 221°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5920 to 1.594
Menge 25 g
Beilstein 20, 257
Relative Dichte 1.063
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20°C)
Formelmasse 119.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.