Learn More
Indoline, TRC
Artikelnummer. 30406855
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 30406855
Marke: Toronto Research Chemicals TRCI62720025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoline
CAS 496-15-1
Summenformel C8H9N
Menge 25 g
Synonym 1-Azaindan, 1H-Indoline, 2,3-Dihydro-1H-indole, 2,3-Dihydroindole
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4,9H,5-6H2
SMILES C1Cc2ccccc2N1
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-indole
Molekulargewicht (g/mol) 119.16
Formelmasse 119.0735