Learn More
Indoline, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indoline |
| CAS | 496-15-1 |
| Summenformel | C8H9N |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 1-Azaindan, 1H-Indoline, 2,3-Dihydro-1H-indole, 2,3-Dihydroindole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4,9H,5-6H2 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC-Name | 2,3-dihydro-1H-indole |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.16 |
| Formelmasse | 119.0735 |