Learn More
Indolyl-3-(ethyl-Beta-bromide), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Bromoethyl)indole |
| CAS | 3389-21-7 |
| Summenformel | C10 H10 Br N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2 |
| SMILES | BrCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 3-(2-bromoethyl)-1H-indole |
| Molekulargewicht (g/mol) | 224.1 |
| Formelmasse | 222.9997 |