Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Artikelnummer. 15482202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15482202 100 g 100 Gramm
15462202 5 g 5 Gramm
15472202 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15482202 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 458031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 €
    195.65 € / 100 Gramm
    Sparen 37.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Indometacin, CAS-r. 53-86-1, ist ein indolbasierter nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Indometacin ist ein synthetisches NSAID der Indol-Familie, das die Cyclooxygenase hemmt und die Freisetzung von Prostaglandin sowie Pyrogen reduziert
•Indometacin kann den Multidrug-Resistance-Transporter unterdrücken und dadurch die Wirksamkeit von Antineoplastika erhöhen
•Indometacin aktiviert Phosphatasen, die Signalwege hemmen, die mit der Migration und Proliferation von Krebszellen verbunden sind
Anwendungen
• Indometacin kann für Laboruntersuchungen zur Proliferation von Krebszellen, zur Tumorigenese und zu Arzneimittelwechselwirkungen verwendet werden
• Indometacin kann für Laboruntersuchungen zur Hemmung des Multidrug-Resistance-Transporters oder zur Herunterregulierung der Überlebenssignalisierung in Zellen über Survivin verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Summenformel C19H16ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
InChI-Schlüssel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-Name 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Ethansäure
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin
Schmelzpunkt 155.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Menge 100 g
Formelmasse 357.79
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indomethacin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P330-Mund ausspülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.