Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Artikelnummer. p-7077709 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15462202
Marke: Thermo Scientific Chemicals 458030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Indometacin, CAS-r. 53-86-1, ist ein indolbasierter nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Indometacin ist ein synthetisches NSAID der Indol-Familie, das die Cyclooxygenase hemmt und die Freisetzung von Prostaglandin sowie Pyrogen reduziert
•Indometacin kann den Multidrug-Resistance-Transporter unterdrücken und dadurch die Wirksamkeit von Antineoplastika erhöhen
•Indometacin aktiviert Phosphatasen, die Signalwege hemmen, die mit der Migration und Proliferation von Krebszellen verbunden sind
Anwendungen
• Indometacin kann für Laboruntersuchungen zur Proliferation von Krebszellen, zur Tumorigenese und zu Arzneimittelwechselwirkungen verwendet werden
• Indometacin kann für Laboruntersuchungen zur Hemmung des Multidrug-Resistance-Transporters oder zur Herunterregulierung der Überlebenssignalisierung in Zellen über Survivin verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Summenformel C19H16ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
InChI-Schlüssel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-Name 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Ethansäure
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin
Schmelzpunkt 155.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Formelmasse 357.79
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indomethacin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.