Learn More
Indomethacin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416390
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11416390
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19910.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357.79 g/mol
It is a non-steroidal anti-inflammatory drug, it is used in the treatment of musculoskeletal and joint disorders including osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, bursitis and tendinitis. It finds its application as gout suppressant, non-steroidal anti-inflammatory drug and analgesic. It also plays many biological roles. Additionally, Indomethacin displays adipogenic actions via binding and activation of PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ), a ligand-activated transcription factor known to play an important role in adipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Aceton (40 mg/ml – klare, gelbe Lösung), Ethanol (20 mg/ml), Ether, Rizinusöl; löslich in Chloroform (50 mg/ml – klare, gelbe, extrem viskose Lösung); zersetzt sich durch starke Alkali, aber stabil in neutralen oder leicht sauren Medien; unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, starken Basen und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Summenformel C19H16ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
MDL-Nummer MFCD00057095
InChI-Schlüssel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-Name 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Ethansäure
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 497341
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4968
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone (40mg/mL- clear,yellow solution),ethanol (20mg/mL),ether,castor oil; Soluble in chloroform (50mg/mL- clear,yellow,extremely viscous solution); decomposed by strong alkali but stable in neutral or slightly acidic media; insoluble in water.
Formelmasse 357.8
Reinheit (%) 98%