Learn More
Indomethacin-Isopropylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051114 100 mg 100 Milligramm
30050570 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051114 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0584.11
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Indomethacin-Isopropylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin Isopropyl Ester
CAS 72616-25-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Indomethacin Isopropyl Ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H22 Cl N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Indomethacin Isopropyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name Propan-2-yl-2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 399.87
Menge 100 mg
Formelmasse 399,1237 g/mol