Learn More
Indomethacin Isopropylester, TRC
Artikelnummer. 30395977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395977 1 g 1 Gramm
30391351 500 mg -
30405324 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI4621301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72616-25-2
Summenformel C22 H22 Cl N O4
Molekulargewicht (g/mol) 399.87
Synonym 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
IUPAC-Name Propan-2-Yl 2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Acetat
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin Isopropyl Ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
Formelmasse 399.1237