Learn More
Indomethacin, TRC
Artikelnummer. 18093510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18093510 1 g 1 Gramm
18031520 50 mg 50 Milligramm
18042920 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18093510 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6410001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Summenformel C19 H16 Cl N O4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl- (9CI, ACI), 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid (ACI), Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl- (8CI), 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, 2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid, 2-[1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, Aconip, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, IMC, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocin IV, Indocine, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, IndoRich, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, MeSH ID: D007213, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Microcid, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, α-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid
IUPAC-Name 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Ethansäure
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Formelmasse 357.0768
Reinheit (%) >95%