missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Innenthermometer mit Prüfzertifikat
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Basis aus lackierter Buche
- Quecksilbergefüllt
- Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Thermometerfüllung | Mercury |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur