Learn More
Indoramin EP Impurity A, Mikromol™
Artikelnummer. 30049074
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30049074 100 mg 100 Milligramm
30052527 25 mg 25 Milligramm
30459651 4 x 25 mg -
3 options
Artikelnummer. 30049074
Marke: Mikromol MM0802.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Indoramin EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Bromoethyl)indole
CAS 3389-21-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(2-Bromoethyl)indole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H10 Br N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity A, Indoramin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2
SMILES BrCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 3-(2-bromoethyl)-1H-indole
Molekulargewicht (g/mol) 224.1
Menge 100 mg
Formelmasse 222.9997 g/mol