Learn More
(+/-)-Indoxacarb, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indoxacarb |
| CAS | 144171-61-9 |
| Summenformel | C22 H17 Cl F3 N3 O7 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid, 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]-, methyl ester, (±)-Indoxacarb, DPX-JW 062, DPX-MP 062, Tornado, Tornado 10FL, Indoxacarb |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)N(C(=O)N1COC2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4 |
| IUPAC-Name | Methyl-7-chlor-2-[methoxycarbonyl-[4-(trifluormethoxy)phenyl]carbamoyl]-3,5-dihydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 527.83 |
| Formelmasse | 527.0707 |