Learn More
Indoxyl-Beta-D-Glucosid, TRC
Artikelnummer. 30400650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400650 100 mg 100 Milligramm
30392912 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI654110100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-60-5
Summenformel C14H17NO6
Molekulargewicht (g/mol) 295.29
Synonym 1H-Indol-3-yl beta-D-glucopyranoside, 3-(Glucosyloxy)indole, Indican (Glucoside), NSC 87517, Uroxanthin
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoxyl-beta-D-glucoside
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1