Learn More
Indoxyl-β-D-Glucosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15542353 250 mg 250 Milligramm
15532353 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15542353
Marke: Thermo Scientific Acros 458882500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 487-60-5 | C14H17NO6 | 295.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-60-5
Summenformel C14H17NO6
Molekulargewicht (g/mol) 295.29
MDL-Nummer MFCD00047169
InChI-Schlüssel XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
Synonym indican, 3-indolyl-b-d-glucopyranoside, uroxanthin, 3-indoxyl-beta-d-glucopyranoside, indoxyl, a-d-glucoside, unii-n187wk1y1j, indikan, indican, plant, indican glucoside, 3-indolyl b-d-glucopyranoside
PubChem CID 441564
ChEBI CHEBI:16700
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(1H-Indol-3-yloxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=CC=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoxyl-β-D-glucoside
Schmelzpunkt 57.0°C to 58.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, alcohol, acetone, slightly soluble in ether, benzene, chloroform,, ethyl acetate, carbon disulfide
Formelmasse 295.29
Reinheit (%) 98%