Learn More
3M™ Pflege- und Sorptionsmittelpads M-A 2002
Artikelnummer. 10757835
Click to view available options
:
Industrielles Absorptionsblatt
Artikelnummer. 10757835
Marke: 3M™ 7100003876
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die 3M™ Pflege- und Sorptionsmittelpads sind für den Einsatz am und um den Arbeitsbereich herum konzipiert, um Leckagen und Tropfen aufzufangen. Die Pads sind äußerst saugfähig und einfach zu verwenden.
  • Mit Sorptionsmittel versehene Pads, entwickelt für den Einsatz im und um den Arbeitsbereich zur Aufnahme von Leckagen und Tropfen
  • Für die meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Sehr einfach zu verwenden
  • Fördert eine sauberere und sicherere Arbeitsumgebung
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Typ Sorptionsmittelpads
Länge (metrisch) 520 mm
Breite (metrisch) 400 mm