Learn More
Buerkle™ Mehrzweckeimer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
17 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
- Mit Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher |
| Kapazität (metrisch) | 17 l |
| Material | LLDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4,49 gal. |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 340 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für Lebensmittel |
| Griffmaterial | Metall |
| Höhe (metrisch) | 310 mm |
| Mehr anzeigen |