Beschreibung
- Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
- Mit Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Becher |
| Graduierungen | 1.000 ml |
| Material | LLDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,17 gal. |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 300 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für Lebensmittel |
| Griffmaterial | Metall |
| Höhe (metrisch) | 280 mm |
| Mehr anzeigen |