Beschreibung
- Vermeiden Sie Zeitverschwendung, indem Sie für leichte bis mittelschwere industrielle Arbeiten nur ein Tuch verwenden.
- Mit seiner starken Textur und hohen Saugfähigkeit lassen sich Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz mühelos abwischen.
- Dank des weichen und flexiblen Materials lässt sich Schmutz auch in engen Zwischenräumen mühelos entfernen.
- Sparen Sie bis zu 41 % Lösungsmittel mit exelCLEAN™ Materialien, die auf Ihre Gesundheit und die Umwelt achten.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,98 in. |
| Länge (metrisch) | 15.19 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,96 in. |
| Breite (metrisch) | 12.6 cm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Grau |
| Lage | 1-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001, ISO 14001 |