missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher Blau W4, stark und saugfähig, 4 x 60 Tücher, 570579
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30057815 Alle ansehen Tork Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30057815 Blau 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30057815 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 570579
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher Blau W4

  • Erledigen Sie schwere Reinigungsaufgaben mühelos mit starken und saugfähigen Mehrzweck-Reinigungstüchern
  • Unsere Tücher sind mehrfach verwendbar, sparen bis zu 35% Zeit und bis zu 41% Lösungsmittel gegenüber gewöhnlichen Putzlappen
  • Schützen Sie Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen durch das extra starke Design dieser Putztücher
  • Einfaches Transportieren, Öffnen und Entsorgen der Verpackung dank des cleveren Tork Easy Handling™ Kartons
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Heavy-duty Wiper
Länge (angloamerikanisch) 16.34 in.
Länge (metrisch) 41.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 13.98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Blau
Einwegprodukt Reusable
Lage 1-ply
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.