Learn More
Tork Industrielles Hochleistungs-Wischpapier W1
Artikelnummer. 30243713 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243713 Blau 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243713 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 130080
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das extra starke, 3-lagige Mehrzweckgewebe Tork Industrielles Hochleistungs-Wischpapier zeichnet sich durch hervorragende Saugfähigkeit aus und schützt die Hände vor Hitze und Schmutz.
  • Bewältigen Sie Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz mit der überlegenen Saugfähigkeit unseres Mehrzweckprodukts. Tork Industrielles, hochbelastbares Wischpapier.
  • Auch im nassen Zustand bleibt dieses Industriepapier besonders reißfest und eignet sich für den wiederholten Gebrauch.
  • Schützen Sie Ihre Hände vor Metallspänen und Hitze mit dieser robusten 3-lagigen Konstruktion.
  • Das Tragen und Entsorgen von Verpackungen ist einfach mit Tork Einfache Handhabung™ Kunststoffverpackungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch für schwere Reinigungsarbeiten
Länge (angloamerikanisch) 278.87 yd.
Länge (metrisch) 255 m
Breite (angloamerikanisch) 14,53 in.
Breite (metrisch) 36.9 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität HACCP, FSC Beweiskette, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU-Umweltzeichen, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern
Farbe Blau
Lage 3-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) HACCP, FSC Beweiskette, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU-Umweltzeichen, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern