Learn More
Buerkle™ Industrieller Messbecher mit geschlossenem Griff
Artikelnummer. 18080915 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
18080915 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18080915 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 72042000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.10 €
    9.55 € / 1 Stück
    Sparen 1.55 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Messbecher verfügt über zwei Messskalen, die transparent geprägt sind und eine blaue Beschriftung tragen. Mit ergonomischem Griff, erhältlich in geschlossener Ausführung für besondere Stabilität oder mit offenem Griff zum platzsparenden Stapeln.
  • PP-durchlässig
  • Mit geprägtem Abschlussdruck in Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Höhe (metrisch) 20.6 cm
Produkttyp Messkanne