Learn More
Vitlab™ Industrieschaufel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
750 mL
1250 mL
Länge (metrisch):
250 mm
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Description
- Schaufel aus durchsichtigem HDPE
- Konische Form, mit abgeschrägter Schaufelkante
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 1250 mL |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Industrieschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Kontakt mit Lebensmitteln |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu