Learn More
Amarell™ Industrielle Thermometer mit geradem Stiel, ohne Quecksilber
Beschreibung
- Mit verschiedenen unteren Teilen für eine Vielzahl von Temperaturbereichen
- Qualitätszertifikate auf Anfrage
- Gefüllt mit spezieller roter Benetzungsflüssigkeit mit gelber Kapillarrückseite
- Geschlossene Milchglaswaage mit Korkgerät
- Mit Kapillarprismatik
- Mit abgerundeter Oberseite
- In PE-Pattentasche
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 235 mm oben, 213 mm unten |
| Material | Milchglas |
| Thermometerfüllung | Rote Flüssigkeitsfüllung, gelbe Kapillarrückseite |
| Produkttyp | Thermometer mit geradem Schaft |
| Temperaturbereich (metrisch) | −30 ° bis +50 °C |
| Immersion Length | 193 mm |