Learn More
Kartell SpA Industrietank
Artikelnummer. 18852960
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 L
Packungsgröße:
64 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
18852960 2 L 64 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18852960 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0178000
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Industrietank mit Deckel
Dieser Tank verfügt über ein standardisiertes industrielles Verpackungsdesign, könnte aber auch im Alltag im Labor nützlich sein. Hergestellt aus lebensmittelechtem HDPE, mit einem bequemen Griff und mit einer sicheren Dichtungskappe gemäß den DIN-Empfehlungen.
Entspricht den UN-Vorschriften zum Transport gefährlicher und giftiger Flüssigkeiten und eignet sich für den Straßentransport (ADR-RID), See (IMO-IMDG) und Lufttransport (IATA-ICAO)
Industrie, Tank, Abdeckung, HDPE, lebensmittelfähig
Spezifikation
Verschlussgröße GL45
Typ Behälter mit Deckel
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 2 L