Learn More
BINDER™ Inert Gas Connection
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
M 115 E3.1 Trocken-/Heizofen
M 260 E3.1 Trocken-/Heizofen
M 56 E3.1 Trocken-/Heizofen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M 56 E3.1 Trocken-/Heizofen |
| Material | Kupfer |
| Typ | Gas Connection |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.4 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |