Learn More
BINDER™ Inert Gas Connection with Gas Inlet and Outlet
Artikelnummer. 17844431 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke
Trockner- und Heizkammern der FP-Serie Avantgarde.Line
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17844431
Marke: BINDER™ 80122195
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The inert gas connection includes additional measures for the greatest possible impermeability to gas.
  • Zubehör für Trockner- und Heizkammern der FP-Serie Avantgarde.Line
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke
Typ Anschluss-Set
Enthält Gaseinlass und auslass
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,39 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Spannung 120/230 V