Learn More
BINDER™ Inert Gas Connection with Gas Inlet and Outlet
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke
Trockner- und Heizkammern der FP-Serie Avantgarde.Line
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zubehör für Trockner- und Heizkammern der FP-Serie Avantgarde.Line
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke |
| Typ | Anschluss-Set |
| Enthält | Gaseinlass und auslass |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,39 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Spannung | 120/230 V |