Learn More
Masterflex™ Inerte Inline-Rückschlagventile
Click to view available options
Material:
EPDM, PEEK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Inerte innere Auslassventilklappe
- Keine Metallkomponenten, inerter Flussweg möglich
- Kein Rückflussleck mit einem Gegendruck von 0 bis 100 psi
- Ideal für hochreine Niederdruckanwendungen
- Wartungsfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Material | EPDM, PEEK |
| Einlass | 1/4 Zoll bis 28 UNF |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll bis 28 UNF |
| Maximaler Druck | 100 psi |
| Produkttyp | Inerte innere Auslassventilklappe |