Learn More
Tocris Bioscience™ INF 4E
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18707496
Change view
Click to view available options
:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18707496 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18707496 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6172/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inflammasomes Inhibitors
INF 4E is a NLRP3 inflammasome and caspase-1 inhibitor (Ki = 9.6 μM for caspase-1). Inhibits Nigericin (Cat. No. 4312) or ATP (Cat.No. 3245) induced pyroptosis of PMA-differentiated and LPS-primed THP-1 cells and activates the Keap1-Nrf2 pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2[(2-chlorophenyl)(hydroxy)methyl]acrylate
CAS 88039-46-7
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 10 mg
Summenformel C12H13ClO3
Formelmasse Observed MW: 240.68