missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody (10), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06578AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Influenza A H1N1 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Influenza virus N1 samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Influenza A H1N1 Hemagglutinin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Influenza H1N1 (A/California/04/2009) Hemagglutinin. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| 10 | |
| Western Blot | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Influenza virus N1 | |
| Purified |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?