Learn More
Invitrogen™ Influenza A H1N1 NS1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15339150
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15339150
Marke: Invitrogen™ PEP0907
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
Saisonales H1N1 Nicht-strukturelles Protein 1 Synthetisches Peptid, PEP-0907, von Invitrogen.
Dieses Peptid wird für die Verwendung als Positivkontrolle in ELISA-Anwendungen empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Virus
Reinigungsverfahren gereinigt
Gebräuchliche Bezeichnung Influenza A H1N1 NS1
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS