missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H1N1 PB2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18139698 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18139698 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18139698 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP242878

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Specifically detects Influenza A Virus PB2 in Virus samples, and it is validated for Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blotting

Influenza A H1N1 PB2 Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 PB2 in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Influenza A H1N1 PB2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.0) and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias Influenza PB2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of Influenza A virus PB2 (A/Puerto Rico/8/1934(H1N1)). The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 86 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.