Läs mer
Läs mer
Influenza A H3N2 Hemagglutinin Rabbit anti-Influenza virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-12808-100UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Influenza A H3N2 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H3N2 Hemagglutinin in Influenza virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| Influenza A H3N2 Hemagglutinin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative | |
| Purified, recombinant Influenza A H3N2 Hemagglutinin (ABX10525.1; Met1-Trp530) | |
| 100 μg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| Influenza virus | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering