Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin anti-Influenza virus, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
448.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
| Antigen | Influenza A H5N1 Hemagglutinin |
|---|---|
| Anwendungen | ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Immunology, Virology Bacteria and Parasites |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18338105
|
Novus Biologicals
NBP3-12818-5PLATES |
5 Plates |
448.00 €
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18370147
|
Novus Biologicals
NBP3-12818-15PLATES |
15 Plates |
1075.00 €
15 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H5N1 HemagglutininSpezifikation
| Influenza A H5N1 Hemagglutinin | |
| Unconjugated | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| RUO | |
| Influenza virus | |
| Antibody Pairs |