Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin anti-Influenza virus, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
448.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
Antigen Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Anwendungen ELISA
Konjugat Unconjugated
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18338105
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-12818-5PLATES
5 Plates
448.00 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18370147
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-12818-15PLATES
15 Plates
1075.00 €
15 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Unconjugated
Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
ELISA
RUO
Influenza virus
Antibody Pairs