Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Rabbit anti-Influenza virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18322712
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18322712 100 μg 100 Mikroliter
18337892 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18322712
Marke: Novus Biologicals NBP312806100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H5N1 Hemagglutinin in Influenza virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified, recombinant Influenza A H5N1 Hemagglutinin (ACI06178.1; Met1-Gln531)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Influenza virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG