Learn More
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Rabbit anti-Influenza virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-12799-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18327721
  • 507.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Influenza A H5N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H5N1 Hemagglutinin in Influenza virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Polyclonal
Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA
Unconjugated
0.2μm filtered solution in PBS without Preservative
Purified, recombinant Influenza A H5N1 Hemagglutinin (AAT73273.1; Met1-Gln531)
100 μg
Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Influenza virus