Learn More
Invitrogen™ Influenza A H5N8 HA (A/Astrakhan/3212/2020) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1550)
Artikelnummer. 17819495
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17819495 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 17819495
Marke: Invitrogen™ MA547093
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Influenza A H5N8 HA (A/Astrakhan/3212/2020)
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL1550
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias flu hemagglutinin; influenza hemagglutinin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Influenza A virus H5N8 HA (Hemagglutinin)(A/Astrakhan/3212/2020)). The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG