Learn More
Influenza A H7N7 Neuraminidase Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-14650-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18365224
  • 459.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Influenza A H7N7 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H7N7 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H7N7 Neuraminidase
Polyclonal
Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus
Purified
Western Blot, ELISA
Unconjugated
0.2μm filtered solution in PBS without Preservative
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Influenza A H7N7 (A/Netherlands/219/2003) Neuraminidase/ NA (AAR11367.1; His36-Ser471)
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.