missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A Hemagglutinin H3 Antibody (InA227), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-73161UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Influenza A Hemagglutinin H3 Monoclonal antibody specifically detects Influenza A Hemagglutinin H3 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Influenza A Hemagglutinin H3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| InA227 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza A/Shangdong/9/93 (strain H3N2). | |
| 0.2 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur