Learn More
Invitrogen™ Influenza A NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (063)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
261.00 € - 598.00 €
Spezifikation
Antigen Influenza A NP
Klon 063
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30535481
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560355
100 μg
598.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30536171
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560356
20 μg
261.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Widely recognize Influenza A Nucleoprotein. Has cross-reactivity in ELISA with: H1N1 (A/Brevig Mission/1/1918) NP; H1N1 (A/Brisbane/02/2018) NP; H1N1 (A/California/07/2009) NP; H1N1 (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019) NP; H1N1 (A/Hawaii/70/2019) NP; H1N1 (A/Michigan/45/2015 NP; H1N1 (A/Puerto Rico/8/34/Mount Sinai) NP (I116M); H1N1 (A/Victoria/2454/2019) NP; H1N1 (A/Victoria/2570/2019)/(A/Wisconsin/588/2019) NP; H2N2 (A/Ann Arbor/6/1960) NP; H3N2 (A/Aichi/2/1968) NP; H3N2 (A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like NP; H3N2 (A/Darwin/9/2021)/(A/Darwin/6/2021) NP Protein; H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) NP; H3N2 (A/Hong Kong/2671/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/45/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/4801/2014) NP; H3N2 (A/Kansas/14/2017) NP; H3N2 (A/Switzerland/9715293/2013) NP; H5N1 (A/Texas/37/2024) NP Protein; H7N9 (A/Anhui/1-BALF_RG6/2013) NP; H7N9 (A/Shanghai/2/2013) NP; Influenza B (B/Phuket/3073/2013) NP; Influenza B (B/Colorado/06/2017) NP; No cross-reactivity in WB and ELISA with: Influenza B (B/Phuket/3073/2013) NP Protein; No cross-reactivity in ELISA with: Influenza B (B/Brisbane/60/2008) NP; Influenza B (B/Florida/4/2006) NP; Influenza B (B/Washington/02/2019) NP; SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein; HCoV-229E Nucleocapsid Protein HCoV-NL63 Nucleocapsid Protein; HCoV-HKU1 Nucleocapsid Protein; HCoV-OC43 Nucleocapsid Protein; No cross-reactivity in WB with: H1N1 (A/Brevig Mission/1/1918) NP Protein; H3N2 (A/Darwin/9/2021)/(A/Darwin/6/2021) NP Protein; H5N1 (A/Texas/37/2024) NP Protein; Influ...
The nucleoprotein (NP) of Influenza A virus encapsidates the negative strand of the viral RNA and is essential for replicative transcription. It may also be involved in other essential functions throughout the virus life cycle. As well as binding ssRNA, NP is able to self associate to form large oligomeric complexes. NP is able to interact with a variety of other macromolecules of both viral and cellular origins. It binds the PB1 and PB2 subunits of the polymerase and the matrix protein M1. 'NP has also been shown to interact with at least four cellular polypeptide families: nuclear import receptors of the importin class, filamentous (F) actin, the nuclear export receptor CRM1 and a DEAD box helicase BAT1/UAP56' (Portela et al 2002).
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A NP
1 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
20mM MES with 150mM NaCl, 10% trehalose, 0.02% Tween 80 and no preservative
Recombinant Influenza A H1N1 (A/California/07/2009) Nucleoprotein/NP protein (Met1-Ser498).
Antibody
063
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Virus
Influenza nucleoprotein
Primary
Protein A