Learn More
Influenza A Virus H1N1 Hemagglutinin Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18784464
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18784464 100 μg 100 Mikrogramm
18744324 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18784464
Marke: R&D Systems MAB113961100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Hemagglutinin/HA Peptide Monoclonal antibody specifically detects Hemagglutinin/HA Peptide in Influenza A virus H1N1 samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Hemagglutinin/HA Peptide
Anwendungen Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2908F
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Simple Western 25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-15 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer YP_009118626
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human embryonic kidney cell, HEK293-derived influenza a virus H1N1 Hemagglutinin with a C-terminal 6-His tag, Met1-Gln529, Accession # YP_009118626
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Influenza A virus H1N1
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified