missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A Virus H1N1 Hemagglutinin Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18744324
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18744324 25 μg 25 Mikrogramm
18784464 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18744324

Marke: R&D Systems MAB113961SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Hemagglutinin/HA Peptide Monoclonal antibody specifically detects Hemagglutinin/HA Peptide in Influenza A virus H1N1 samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hemagglutinin/HA Peptide
Anwendungen Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2908F
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Simple Western 25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-15 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer YP_009118626
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human embryonic kidney cell, HEK293-derived influenza a virus H1N1 Hemagglutinin with a C-terminal 6-His tag, Met1-Gln529, Accession # YP_009118626
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Influenza A virus H1N1
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.