missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza B Antibody (1131 (2B2)) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18045194 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
missing translation for 'unitSize'
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Código de producto. Menge unitSize
18045194 0.1 mg 0.10 Milligramm
18003856 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18045194

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NB10065034

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza B Hemagglutinin 2 Monoclonal antibody specifically detects Influenza B Hemagglutinin 2 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Influenza B Hemagglutinin 2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1131 (2B2)
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Influenza B virus preparation
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität NB100-65034 exhibits nuclear staining in immunofluoresence and is therefore thought to recognize a nuclear protein. Influenza virus type B is a genus in the virus family Orthomyxoviridae responsible for acute respiratory illnesses in humans. It varies antigenically from influenza virus types A and C and is not divided into any subtypes. The gradual evolution of Influenza virus type B occurs via a series of mutations known as antigenic drift, in the surface glycoprotein haemagglutinin (HA), enabling the virus to evade the immune system and potentially re-infect the same host. HA glycoproteins from the Influenza virus type B are included in the annually updated trivalent flu vaccine, along with the Influenza virus type A subtypes H3N2 and H1N1.
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.