missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza B Hemagglutinin 2 Antibody (InB18), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18213173 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18213173 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18213173

Marke: Novus Biologicals NB10073163AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza B Hemagglutinin 2 Monoclonal antibody specifically detects Influenza B Hemagglutinin 2 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Influenza B Hemagglutinin 2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon InB18
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza B virus.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Influenza B haemagglutinin 2 (HA2)
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.