missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza B Hemagglutinin Antibody (10A6E9C7) - (B/Phuket/3073/2013), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18695527 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18695527 100 μg 100 Mikroliter
18662769 1 mL 1 Milliliter
18620897 50 μg 50 Mikroliter
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18695527

Marke: Novus Biologicals NBP306570100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Influenza B Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza B Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Influenza B Hemagglutinin
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 10A6E9C7
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:1000-1:2000, Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias B1AG46
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Influenza B Hemagglutinin (Accession#: ACA33493.1; Met 1-Ala 555).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.