Learn More
Influenza B Hemagglutinin Antibody (10A6E9C7) - (B/Phuket/3073/2013), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18620897 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18620897 50 μg 50 Mikroliter
18695527 100 μg 100 Mikroliter
18662769 1 mL 1 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 18620897
Marke: Novus Biologicals NBP30657050ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Influenza B Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Influenza B Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Influenza B Hemagglutinin
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 10A6E9C7
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:1000-1:2000, Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias B1AG46
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Influenza B Hemagglutinin (Accession#: ACA33493.1; Met 1-Ala 555).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b