missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Influenza B Hemagglutinin Antibody Pair [HRP]

Artikelnummer. 18641857 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
18641857 15 Platten 15 Stück
18691847 5 Platten 5 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18641857

Marke: Novus Biologicals™ NBP31165715Plates

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pair [HRP]

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 62.5 to 4000 pg/mL (example only, lot dependent)
Assay-Empfindlichkeit: 62.5 pg/mL (example only; lot dependent)
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Sandwich ELISA
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp Sandwich ELISA
Spezifität This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Influenza B Hemagglutinin.
Zielspezies Virus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Sandwich ELISA
Menge 15 Platten
Lagerungsbedingungen Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym B1AG46
Ziel Virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.