Learn More
Brannan Infrarot-Industriethermometer mit Multi-Spot-Zielsteuerung
Artikelnummer. 31810751
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
950 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
31810751 950 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31810751 Lieferant Brannan Lieferanten-Nr. 38/707/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.78 €
    94.42 € / 1 Stück
    Sparen 66.36 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompaktes Infrarotthermometer mit 13 Laserpunkten, um die Zielgenauigkeit für schnelle und präzise Messungen zu erreichen.
  • Ein eingebauter Laserkreis mit 13 Laserpunkten erhöht die Zielgenauigkeit
  • Temperaturbereich -30 bis +950 °C
  • Automatische Messbereichswahl mit Auflösung 0,1 °C/°F
  • Eingebaute Doppellaserpointer
  • Schnelle und präzise Messungen
  • Großes hintergrundbeleuchtetes LCD
  • Max-Min-Aufzeichnungsfunktion
  • Einstellbarer Emissionsgrad
  • Auto-Trigger aus und Auto-Schalten
  • Geliefert mit einem 3-Punkt-Kalibrierungszertifikat
  • Geliefert mit Schutztasche
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Infrarot-Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1742 °F
Max. Temperatur (metrisch) 950 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -22 °F
Min. Temperatur (metrisch) -30 °C
Calibrated Werkseitig kalibriert
Display Digital-LCD
IP-Schutzart Keine