Learn More
Testo™ IR-Meßgerät testo 826-T4 Set EINSTECHFUHLER
Artikelnummer. 10769472
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis +230 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10769472
Marke: Testo™ 0563 8284
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Messzeit 0,5 s
Auflösung 0.1°C
Max. Temperatur (metrisch) 230 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +230 °C
Genauigkeit ±1,5 °C (-20 bis +100 °C), ±2 °C bzw. 2 % mV (Restbereich)